Hlavní dokumenty
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
Synonyma:
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H22O6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
90%
functional group
ether
tosylate
SMILES string
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
InChI key
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)