Přejít k obsahu
650315
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H16OSi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.457
bp
76 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
183.9 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
84.4 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)