Hlavní dokumenty
558656
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Lineární vzorec:
ClC6H3(F)I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6010 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
functional group
chloro
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
InChI key
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)