Přejít k obsahu
411205
4-tert-Butyliodobenzene
98%
Synonyma:
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H4I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
116-118 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H13I/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI key
WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
General description
4-tert-Butyliodobenzene is an electron-rich aryl iodide. Heck reaction between 2-methylprop-2-en-1-ol and 4-tert-butyliodobenzene catalyzed by ionic liquids has been studied. It participates in the one-pot Heck-reductive amination reaction pathway during the synthesis of fungicide fenpropimorph.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)