Přeskočit na
I7608
4-Iodoanisole
98%
Synonyma:
4-Iodophenyl methyl ether, 4-Methoxyiodobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 220,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 760,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
IC6H4OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-798-7
Beilstein/REAXYS Number:
1906692
MDL number:
Assay:
98%
1 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
237 °C/726 mmHg (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
COc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A83008722057211443
description
98%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
50-53 °C (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
mp
155-160 °C
mp
4 °C (lit.)
bp
237 °C/726 mmHg (lit.)
bp
174-176 °C/22 mmHg (lit.)
bp
-
bp
233 °C (lit.)
functional group
iodo
functional group
-
functional group
ketone, iodo
functional group
bromo
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?