Hlavní dokumenty
642037
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
About This Item
Lineární vzorec:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)