Merck
423467
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cu13CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.56
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
454 °C (lit.)
density
2.920 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
InChI key
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Liver,spleen,Bone marrow
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)