Hlavní dokumenty
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
155.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C
mass shift
M+5
SMILES string
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)