Hlavní dokumenty
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H19NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
92-96 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI key
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)