Přejít k obsahu
287067
L-Proline methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyma:
(S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, L-Pro-OMe HCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-363-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3596045
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Proline methyl ester hydrochloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-71 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
Application
L-Proline methyl ester hydrochloride can be used as:
  • A building block in peptide synthesis.
  • A catalyst to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via Biginelli condensation reaction with aryl aldehydes, methyl acetoacetate, and urea.
  • A reactant to prepare prolylproline.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)