Přeskočit na
634492
4-Pyridinylboronic acid
90%
Synonyma:
4-Pyridineboronic acid, 4-Pyridylboronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 880,00 Kč
2 160,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 410,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6BNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
InChI key
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Pyridinylboronic acid is commonly used as a reagent in cross-coupling reactions such as Suzuki-Miyaura cross-coupling.
Application
Reagent used for
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions[1]
  • Ligand-free palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction under microwave irradation
Reagent used in Preparation of
  • HIV-1 protease inhibitors[2]
  • Potential cancer threapeutics, such as PDK1 and protein kinase CK2 inhibitors[3][4]
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
512125521418499986
assay
90%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
327-330 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Ligand-free, PdCl2(PPh3)2-catalyzed, microwave-assisted Suzuki coupling of 1-chloro-3-phenylisoquinoline in the synthesis of diversified 1,3-disubstituted isoquinolines
Prabakaran, K.; Nawaz Khan, F.; Jin, J. S.
Research on Chemical Intermediates, 38, 337-346 (2012)
Jorge Cruz-Huerta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(35), 4241-4243 (2012-03-23)
The combination of two heteroaromatic boronic acids with pentaerythritol gave self-complementary tectons which were suitable for the generation of 2D and 3D molecular networks.
Jin-Tao Yu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(7), 1359-1364 (2011-12-20)
An efficient palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling method involving the reaction between CTV-Br(3) and a variety of aryl and heteroaryl boronic acids in the presence of indolyl phosphane ligands has been developed. This reaction procedure provided a series of C(3)-symmetric aryl-extended rigid
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
634492-5G04061832722061
634492-25G04061832905365
634492-1G04061832722047
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?