Přejít k obsahu
578770
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
2-(4-Pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane, 2-(Pyridin-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-Pyridylboronic acid pinacol ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16BNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)