Hlavní dokumenty
616486
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
Synonyma:
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7D3H3N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
67-70 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
InChI key
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)