216623
Sodium chromate tetrahydrate
99%
Synonyma:
Disodium chromate tetrahydrate, Sodium chromate(VI) tetrahydrate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99%
form
solid
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4H2O.4O/h;;;4*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;;;2*-1
InChI key
AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?