Přejít k obsahu
242284
Aniline
ACS reagent grade, ≥99.5%, liquid, suitable for analytical testing
Synonyma:
Aminobenzene, Benzenamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030407
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-539-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605631
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
184 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.7 mmHg ( 25 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Aniline, ACS reagent, ≥99.5%
material
red polypropylene cap
Quality Segment
grade
ACS reagent
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
Hydrocarbons, passes test, Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%), ≤0.01% chlorobenzene
ign. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Material darkens in storage to reddish-brown with no loss in purity.
Application
Aniline is an aromatic primary amine that may be used as a reactant in the synthesis of organic intermediates such as 3-chloro-N-phenyl-pyridin-2-amine, (Z)-methyl 3-(phenylamino)but-2-enoate, 2-iodo-N-phenylbenzamide, 2,4-dichloroquinoline and N-(2-propynyl)aniline.
Biochem/physiol Actions
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-53-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)