Hlavní dokumenty
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
Synonyma:
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4D5N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
density
1.115 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI key
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)