Přejít k obsahu
590428
1-Iodobutane-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyma:
Butyl-d9 iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CD3(CD2)2CD2I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.07
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+9
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
contains
copper as stabilizer
bp
130-131 °C (lit.)
mp
-103 °C
density
1.696 g/mL at 25 °C
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI key
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)