Hlavní dokumenty
485608
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12,12,12-d3
98 atom % D
Synonyma:
Dodecanoic acid-12,12,12-d3
About This Item
Lineární vzorec:
CD3(CH2)10CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
InChI key
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113.00 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)