605034
L-Threonine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyma:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)