Hlavní dokumenty
609471
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
92-97.9 atom % 15N
Synonyma:
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Lineární vzorec:
15NH4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
54.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
92-97.9 atom % 15N
Quality Level
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Inchi Key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)