M6030
M9, Minimal Salts, 5X
powder, minimal microbial growth medium
Synonyma:
M9 media
About This Item
Doporučené produkty
grade
for molecular biology
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
composition
KH2PO4, 15 g/L
NaCl, 2.5 g/L
Na2HPO4, 33.9 g/L
NH4Cl, 5 g/L
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
General description
Application
- in a selective agar medium for the isolation of sulphate reducing bacteria
- in GMML minimal media to propagate phage-resistant DH10B cells
- in M9 minimal medium which is used for cell motility assay
Features and Benefits
- Standard formulation
- A budget-friendly alternative to liquid
Preparation Note
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
This convenient 5× concentrate can be stored and diluted as needed to prepare 5 L of 1× M9 minimal salts.
For M9 minimal medium:
1. Aseptically dilute 200 ml of M9 minimal salts, 5× concentrate with 800 ml of sterile water. If necessary, cool to 45-50°C.
2. Aseptically add 20 ml of sterile 1 M glucose and 2 ml of sterile 1 M magnesium sulfate to prepare 1 L of M9 minimal medium.
3. If desired, aseptically add 0.1 ml of 1 M sterile calcium chloride to the M9 minimal medium. The M9 minimal medium may also be supplemented with the appropriate amino acids.
Reconstitution
Dilute the 5x M9 concentrated stock to a 1x working solution by adding 200mL 5x M9 stock to 800mL sterile water. If needed, allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.