Hlavní dokumenty
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
13CH3(13CH2)1013CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp
-9.6 °C (lit.)
density
0.802 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Inchi Key
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)