Hlavní dokumenty
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyma:
Methylbenzene-13C7
About This Item
Lineární vzorec:
13C6H513CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.930 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)