Přeskočit na
297879
Dodecane
anhydrous, ≥99%
Synonyma:
n-Dodecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 390,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)10CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.33
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-967-9
Beilstein/REAXYS Number:
1697175
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
215-217 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 47.8 °C)
4 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
5.96 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 47.8 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
401 °F
expl. lim.
8 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
density
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecane is a linear alkane mainly found in jet fuels.
Application
Dodecane may be used as an inorganic diluent to form an organic phase along with decanol as an active diluent and tri-n-octylamine as an extractant. This system may be used for the extraction of lactic acid from aqueous solutions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
760814401092064
Dodecane anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
297879
Dodecane
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane
Dodecane certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92064
Dodecane
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
grade
anhydrous
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
215-217 °C (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
vapor density
5.96 (vs air)
vapor density
5.96 (vs air)
vapor density
5.96 (vs air)
vapor density
5.96 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
70 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?