isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C
mass shift
M+26
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?