Hlavní dokumenty
606332
Sigma-Aldrich
Hexachlorobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, 99%
About This Item
Lineární vzorec:
13C6Cl6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.74
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
99%
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Colette S Azandjeme et al.
Environment international, 69, 1-8 (2014-04-29)
The Borgou region of northern Benin is a major cotton producing area and consistently uses higher amounts of pesticides than other areas of the country. Organochlorine pesticides (OCPs), poorly handled, have been widely used and are still illegally present. We