Přejít k obsahu
270865
Benzene-1,2-dithiol
96%
Synonyma:
1,2-Dimercaptobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(SH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-530-4
Beilstein/REAXYS Number:
636154
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
bp
119-120 °C/17 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
density
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
General description
The transition metal complexes with benzene-1,2-dithiol as ligand were studied by UV-vis, resonance Raman (rR) and infrared (IR) spectroscopies.
Application
Benzene-1,2-dithiol was used in the preparation of a new type of Schiff base that was required in the synthesis of a new series of copper(II) and zinc(II) complexes.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)