Merck
45522
Hexachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
HCB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6Cl6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.78
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-273-9
Beilstein/REAXYS Number:
1912585
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
323-326 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlorobenzene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
118-74-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)