Přejít k obsahu
112194
Hexachloro-1,3-butadiene
96%
Synonyma:
Perchlorobutadiene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CCl2=CClCCl=CCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.76
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-765-5
Beilstein/REAXYS Number:
1766570
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp
−22-−19 °C (lit.)
density
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
InChI key
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexachloro-1,3-butadiene was used to study the effect of anethol dithiolthione (ADT) on hexachloro-1,3-butadiene (HCBD)-induced nephrotoxicity in rats.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachloro-1,3-butadiene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)