Hlavní dokumenty
603805
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
CH313CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
45.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
−20°C
SMILES string
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)