597031
Bromoacetic acid-18O2
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
95 atom % 18O
assay
97% (CP)
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[18OH]C(=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i4+2,5+2
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-MABBKULESA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)