Merck
296457
Octanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Caprylic acid-1-13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)613CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
0.910 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
General description
Octanoic-1-13C acid is an isotopic analogue of octanoic acid.
Application
Octanoic-1-13C acid is used to study the dehydrogenase of medium chain acyl-CoA using Resonance Raman (RR) study.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid-1-13C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)