Přejít k obsahu
376531
Iodoethane-13C2
99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
Synonyma:
Ethyl-13C2 iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
13CH313CH2I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
density
1.975 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)