73023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonyma:
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
description
GC capillary column
packaging
pkg of 1 ea
parameter
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
500
df
0.12 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of β-cyclodextrin phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary chiral
separation technique
chiral
General description
Chem/Phys Resistance
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.