592587
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c