Merck
75707
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
Synonyma:
2,4,6-Trichlorophenyl oxalate, Oxalic acid bis(2,4,6-trichlorophenyl) ester, TCPO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H4Cl6O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.90
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2312135
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
187-193 °C
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
InChI key
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chemiluminescence: Emission: 430 nm (reaction of TCPO with 9,10-Diphenylanthracene and H2O2)
Other Notes
Widely used reagent for the generation of chemiluminescence with H2O2. Used for the determination of fluorescent compounds; Used in the determination of H2O2 with a fluorophore
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)