Přeskočit na
D146005
2,6-Dimethylaniline
99%
Synonyma:
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-758-7
Beilstein/REAXYS Number:
636332
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylaniline can react with:
  • 1-Naphthaldehyde to form an intermediate, bis(4-amino-3,5-dimethylphenyl)naphthylmethane (BADN) to further form bis(4-maleimido-3,5-dimethylphenyl)naphthylmethane (BMDN) by reacting with maleic anhydride, acetic anhydride and sodium acetate.
  • n-Butyllithium to form lithium 2,6-dimethylanilide, which can be utilized to form various RhII anilide complexes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D14580736766D175005
description
99%
description
99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
~99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?