589551
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)