Hlavní dokumenty
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Synonyma:
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Lineární vzorec:
13C6H5CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)