Přeskočit na
490733
Sodium pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Pyruvic acid-3-13C sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 300,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
13CH3COCO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
15 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-YTBWXGASSA-M
General description
Sodium pyruvate-3-13C is an isotopic analogue of sodium pyruvate.
Application
Sodium pyruvate-3-13C is used to study the brain metabolism of exogenous pyruvate.It is also used to investigate the pyruvate metabolism in living cancer cells.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
490709490725490717
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
bio NMR: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate-3-13C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)