Hlavní dokumenty
604801
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C5H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
storage temp.
room temp
SMILES string
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)