578584
Ethyl-1-13C-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2+1
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-VQEHIDDOSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)