Přejít k obsahu
300306
Methylcyclohexane
anhydrous, ≥99%
Synonyma:
Hexahydrotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H11CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.19
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-624-3
Beilstein/REAXYS Number:
505972
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
101 °C (lit.)
Vapor pressure:
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
expl. lim.
6.7 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylcyclohexane may be used as a solvent for the synthesis of unsolvated n-butylmagnesium chloride by the reaction of 1-chlorobutane with magnesium powder. It may also be used as the starting material to synthesize 1-methylcyclohexanecarboxylic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-87-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)