551406
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Synonyma:
Benzotrifluoride
About This Item
Doporučené produkty
grade
NMR reference standard
Quality Level
assay
99% (CP)
concentration
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Quantity
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
12.0 °F - closed cup
flash_point_c
-11.11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.