Přejít k obsahu
708046
Ethylbenzene solution
suitable for NMR (reference standard), 10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
concentration
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
1H sensitivity
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylbenzene solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
865-49-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)