565830
4-tert-Butylanisole
97%
Synonyma:
4-Methoxy-tert-butylbenzene
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)