Přejít k obsahu
211168
Lead(II) iodide
99%
Synonyma:
Plumbous iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PbI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
461.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-256-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
General description
Lead (II) iodide has nonlinear optical, ferroelectric, and ferroelastic properties.It has a wide semiconducting band gap (Eg=2.3 eV) which enables low noise operation at room temperature and above. It has high X-ray and gamma ray stopping efficiency and has excellent environment stability.
Application
Used as detector material for photocell X-ray and y-ray detection.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10101-63-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)