Přeskočit na
554359
Lead(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyma:
Lead diiodide, Lead diiodide (PbI2), Lead iodide, Plumbous iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
PbI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
461.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-256-9
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: lead
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
General description
Lead(II) iodide is a wide band gap(2.32 eV)semiconductor material with unique properties such as high resistivity, a widetemperature range (−200 °C up to +130 °C), and good chemical stability.
Application
Lead(II)iodide can be used as a starting material to prepare:
  • Polycrystalline α-FAPbI3 thin films by solution processing method. These polycrystalline thin films are applicable as photodetectors.
  • Organic/inorganic hybrid 2D perovskite materials, applicable in solar cells.
It can also be used to fabricate a gamma-ray detector at room temperature.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
203602900168409308
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10101-63-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?