Merck
561657
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyma:
1,3-Dioxane - 2-ethyl- magnesium complex, [2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]magnesium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11BrMgO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.951 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]CCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Mg/c1-2-6-7-4-3-5-8-6;;/h6H,1-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JYNXRXBIEHSSLR-UHFFFAOYSA-M
Application
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide can be used:
  • In a Grignard addition-acylation method for the preparation of enamides.
  • To prepare trisubstituted allenes by reacting with propargylic ammonium salts.
  • In one of the key synthetic steps for the synthesis of febrifugine based antimalarial drugs.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)