Přejít k obsahu
230995
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
96%
Synonyma:
3-Bromopropionaldehyde ethylene acetal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-551-1
Beilstein/REAXYS Number:
103516
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
contains
sodium bicarbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
InChI key
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Copper-catalyzed borylation of 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane with bis(pinacolato)diboron followed by treatment with potassium bifluoride affords the key organotrifluoroborate reagent.
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is a cyclic ether derivative with a dioxolane ring, used as a building block in organic synthesis and polymer industry.
Application
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane was used:
  • as starting reagent for the synthesis of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid, (5Z,9Z)-5,9-nonadecadienoic acid and (5Z,9Z)-5,9-eicosadienoic acid
  • in synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-epi-castanospermine
  • in asymmetric total synthesis of both enantiomers of marine mollusk metabolite pulo′upone via Evans′ asymmetric Diels-Alder reaction
  • as alkylating agent for amines, dithianes and carboximides
  • with eynamides and sodium azide in a "one-pot" synthesis of triazoles
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
149.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
65 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)